Learn More
Ácido 2-(2-etoxietoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-ethoxyethoxy)acetic acid |
| CAS | 7743-94-4 |
| Fórmula molecular | C6H12O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O4/c1-2-9-3-4-10-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCOCCOCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-etoxietoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 148.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0736 |