Learn More
Ácido 2,2'-(Ethanediyldiimino)bis-butanoico (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30376403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376403 500 mg -
30375624 100 mg -
30376760 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE890340500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-17-9
Fórmula molecular C10 H20 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Sinónimo 2,2'-(Ethylenediimino)di-butyric Acid, Ethylenediamine-N,N'-di-α-butyric Acid
Nombre IUPAC 2-[2-(1-carboxipropilamino)etilamino]ácido butanoico
SMILES CCC(NCCNC(CC)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-(Ethanediyldiimino)bis-butanoic acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2O4/c1-3-7(9(13)14)11-5-6-12-8(4-2)10(15)16/h7-8,11-12H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1423