Learn More
Ácido 2,2'-ditiosalicílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396846 500 g 500 g
11386846 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396846 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04213.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 119-80-2 | C14H10O4S2 | 306.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-80-2
Fórmula molecular C14H10O4S2
Peso molecular (g/mol) 306.35
Número MDL MFCD00002465
Clave InChI LBEMXJWGHIEXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-dithiodibenzoic acid, 2,2'-dithiosalicylic acid, benzoic acid, 2,2'-dithiobis, 2-2-carboxyphenyl disulfanyl benzoic acid, bis 2-carboxyphenyl disulfide, bis o-carboxylphenyl disulfide, 2,2-dithiosalicylic acid, 2,2'-dithiobisbenzoic acid, unii-58mgb5279d, 2,2'-dithiodi benzoic acid
PubChem CID 8409
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-carboxifenil)disulfanil]benzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)SSC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dithiosalicylic acid
Punto de fusión 287°C to 289°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 2221810
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.36
Porcentaje de pureza 96%