Learn More
2,2'-Ditiodipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10092010 5 g Frasco de vidrio 5 g
10524101 25 g Frasco de vidrio 25 g
10781994 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10092010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.30€
    64.65€ / 5 g
    Ahorro 11.65€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2127-03-9 | Molecular Formula: C10H8N2S2 | Molecular Weight: 220.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2127-03-9
Fórmula molecular C10H8N2S2
Peso molecular (g/mol) 220.32
Número MDL MFCD00006287
Clave InChI HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2, 2';-Dipyridyl disulfide
PubChem CID 129317592
Nombre IUPAC 9-[(3aS,6aR)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]-3H-purin-6-ona
SMILES S(SC1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2′-Dithiodipyridine
Punto de fusión 56°C to 60°C
Color Incoloro a tostado
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 210°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Aspecto (5% soln. in methanol) clear
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal (C5H4N)S-S(C5H4N)
Beilstein 21, 45
Fieser 06,246; 13,156
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol,acetone,toluene and,isopropanol,practically insoluble in heptane and cyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.32
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2'-Dithiodipyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.