Learn More
2,2'-ditiobis[N-metil-benzamida], TRC
Product Code. 30344319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Unit Size:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30344319 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30344319 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB1845085G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Fórmula molecular C16 H16 N2 O2 S2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
Nombre IUPAC N-metil-2-[[2-(metilcarbamoil)fenil]disulfanil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 332.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0653