Learn More
2,2'-ditiobis[N-metil-benzamida], TRC
Código de producto. 30337503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337503 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1845081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dithiobis[N-methyl-benzamide]
CAS 2527-58-4
Fórmula molecular C16 H16 N2 O2 S2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,2'-Dithiobis[N-methylbenzamide], Densil P, Dithio-2,2'-bis(N-methylbenzamide)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O2S2/c1-17-15(19)11-7-3-5-9-13(11)21-22-14-10-6-4-8-12(14)16(20)18-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CNC(=O)c1ccccc1SSc2ccccc2C(=O)NC
Nombre IUPAC N-metil-2-[[2-(metilcarbamoil)fenil]disulfanil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 332.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0653