Learn More
2,2'-ditiobis[5-metil-1,3,4-tiadiazol], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dithiobis[5-methyl-1,3,4-thiadiazole] |
| CAS | 66666-63-5 |
| Fórmula molecular | C6H6N4S4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2-Bis(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)disulfane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4S4/c1-3-7-9-5(11-3)13-14-6-10-8-4(2)12-6/h1-2H3 |
| SMILES | Cc1nnc(SSc2nnc(C)s2)s1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-5-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)disulfanil]-1,3,4-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 262.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.9475 |