Learn More
2,2'-ditiobis[2-metil-1-propanol], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dithiobis[2-methyl-1-propanol] |
| CAS | 132182-01-5 |
| Fórmula molecular | C8H18O2S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2'-Disulfanediylbis(2-methylpropan-1-ol) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O2S2/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | OCC(SSC(C)(C)CO)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2'-disulfanodiilbis(2-metilpropan-1-ol) |
| Peso molecular (g/mol) | 210.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.07 |