Learn More
2,2'-[disulfanodiilbis-(metilentiazol-4,2-diil)]diguanidina, Mikromol™
Código de producto. 30458362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458362 4 x 25 mg -
17931576 25 mg 25 miligramos
17951486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458362 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0029.0700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2'-[disulfanodiilbis-(metilentiazol-4,2-diil)]diguanidina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine
CAS 129083-44-9
Nombres de analitos o componentes 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H14 N8 S4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Famotidine Imp. E (EP), Famotidine USP Related Compound E, Famotidine USP RC E, 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine, Famotidine Related Compound E, Famotidine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=Nc1nc(CSSCc2csc(N=C(N)N)n2)cs1)N
Nombre IUPAC 2-[4- 2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metildisulfanil]metil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina
Peso molecular (g/mol) 374.53
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0224 g/mol