Learn More
2,2'-[disulfanodiilbis-(metilentiazol-4,2-diil)]diguanidina, Mikromol™
Description
2,2'-[disulfanodiilbis-(metilentiazol-4,2-diil)]diguanidina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine |
| CAS | 129083-44-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 N8 S4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Famotidine Imp. E (EP), Famotidine USP Related Compound E, Famotidine USP RC E, 2,2'-[Disulfanediylbis-(methylenethiazole-4,2-diyl)]diguanidine, Famotidine Related Compound E, Famotidine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18) |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CSSCc2csc(N=C(N)N)n2)cs1)N |
| Nombre IUPAC | 2-[4- 2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metildisulfanil]metil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina |
| Show More |