Learn More
2,2'-Disulfanediil-bis-succinamida, TRC
Código de producto. 30386050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30386050 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4936205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Disulfanediyl-bis-succinamide
CAS 62020-62-6
Fórmula molecular C8 H14 N4 O4 S2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O4S2/c9-5(13)1-3(7(11)15)17-18-4(8(12)16)2-6(10)14/h3-4H,1-2H2,(H2,9,13)(H2,10,14)(H2,11,15)(H2,12,16)
SMILES NC(=O)CC(SSC(CC(=O)N)C(=O)N)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-[(1,4-diamino-1,4-dioxobutan-2-il)disulfanil]butanodiamida
Peso molecular (g/mol) 294.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0456
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.