Learn More
Diclorhidrato de 2,2'-(disulfano-1,2-diil)bis(N,N-dietiletanamina), Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 2,2'-(disulfano-1,2-diil)bis(N,N-dietiletanamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride |
| CAS | 22194-38-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H28 N2 S2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. C (EP), Tiamulin Imp. C (EP), 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine) Dihydrochloride, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. C (EP) as Dihydrochloride, Tiamulin Hydrogen Fumarate Impurity C as Dihydrochloride, Tiamulin Impurity C as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H28N2S2.2ClH/c1-5-13(6-2)9-11-15-16-12-10-14(7-3)8-4;;/h5-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CCN(CC)CCSSCCN(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dietilamino)etildisulfanil]-N,N-dietiletanamina; diclorhidrato |
| Mostrar más |