Learn More
2,2-Dihidrocloruro de deselanediildiethanamina, TRC
Código de producto. 30132603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132603 100 mg 100 miligramos
30137920 500 mg 500 miligramos
30007241 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493318100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3542-13-0
Fórmula molecular C13 H16 N2 O10
Peso molecular (g/mol) 360.274
Nombre IUPAC bis(1-hidroxi-2,5-dioxo-1λ5-azolidina-1-il) pentanedioato
SMILES O[N]1(OC(=O)CCCC(=O)O[N]2(O)C(=O)CCC2=O)C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diselanediyldiethanamine Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O10/c16-8-4-5-9(17)14(8,22)24-12(20)2-1-3-13(21)25-15(23)10(18)6-7-11(15)19/h22-23H,1-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.08