Learn More
2,2?-dipiridilamina, TRC
Código de producto. 30377755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30377755 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30377755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492740500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine (2,2'-Dipyridylamine)
CAS 1202-34-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H9 N3
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-(Pyridin-2-yl)pyridin-2-amine, 2,2'-Dipyridylamine, Chlorphenamine Maleate Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
SMILES N(c1ccccn1)c2ccccn2
Nombre IUPAC N-piridin-2-ilpiridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 171.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0796
Porcentaje de pureza >95