Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 2«-Dipyridylamine |
| CAS | 1202-34-2 |
| Fórmula molecular | C10H9N3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2'-dipyridylamine, di 2-pyridyl amine, di pyridin-2-yl amine, 2,2'-bipyridylamine, 2-pyridinamine, n-2-pyridinyl, n-pyridin-2-yl pyridin-2-amine, unii-x9bf664yak, pyridinamine, n-pyridinyl, pyridine, 2,2'-iminodi, 2,2-dipyridylamine |
| Clave InChI | HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=NC(=C1)NC2=CC=CC=N2 |
| Nombre IUPAC | N-piridin-2-ilpiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.203 |
| PubChem CID | 14547 |
| Mostrar más |