Learn More
2,2'-Dipiridilo, TRC
Código de producto. 30138035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138035 100 g 100 g
30010011 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492735100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366-18-7
Fórmula molecular C10 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 156.18
Sinónimo 2,2'-Bipyridyl, 2,2'-Dipyridine, 2,2'-Dipyridyl, 2-(2-Pyridyl)pyridine, Dri-Rx 19LC-E, NSC 1550, NSC 615009, α,α'-Bipyridine, α,α'-Bipyridyl, α,α'-Dipyridine, α,α'-Dipyridyl
Nombre IUPAC 2-piridina-2-ilpiridina
SMILES c1ccc(nc1)c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridyl
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0687