Learn More
N,N'-dióxido de 2,2'-dipiridilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10760791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10760791 1 g Frasco de vidrio 1 g
10198133 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10760791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319610010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7275-43-6 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7275-43-6
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.19
Número MDL MFCD00065169
Clave InChI FERMVCULDZOVOJ-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo 2,2'-bipyridine 1,1'-dioxide, 2,2'-dipyridyl n,n'-dioxide, 2,2'-bipyridine n,n'-dioxide, 2,2'-dipyridyl-n,n'-dioxide
PubChem CID 6005843
SMILES [O-]N1C=CC=C\C1=C1/C=CC=C[N+]1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Dipyridyl N, N'-dioxide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 296°C to 298°C
Color Crema a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 1-óxido de (2E)-2-(1-oxidopiridin-2-ilideno)piridin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo