Learn More
2,2'-Dipiridilo, + 99,5 %, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10449170 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10449170 5 g Jarra de plástico para polvo 5 GR
1 options
Código de producto. 10449170 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/5051/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 366-18-7
Punto de fusión 69°C
Color Blanco
pH 7.5
Punto de ebullición 272°C
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C10H8N2
Número MDL MFCD00006212
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
Clave InChI ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC 2,2'-bipiridina
Peso molecular (g/mol) 156.19
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.19g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2``-Dipyridyl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.