Learn More
Disulfuro de 2,2'-dipiridinilo, TRC
Código de producto. 30369465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369465 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30369465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49275025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dipyridinyl Disulfide
CAS 2127-03-9
Fórmula molecular C10 H8 N2 S2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,2'-Dithiobis-pyridine, 1,2-Bis(2-pyridinyl) Disulfide, 2,2'-Bipyridyldisulfide, 2,2'-Dithiobis(pyridine), 2,2'-Dithiodipyridine, 2-Aldrithiol, Di-2-pyridyl Disulfide, NSC 677438, NSC 94055
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
SMILES S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 2-(piridin-2-ildisulfanil)piridina
Peso molecular (g/mol) 220.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0129