Learn More
Ácido 2,2-dipropilpentanoico, Mikromol™
Código de producto. 30052690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052690 100 mg 100 miligramos
30052155 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052690 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 2,2-dipropilpentanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dipropylpentanoic Acid
CAS 52061-75-3
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dipropylpentanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H22 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,2-Dipropylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. D (EP), Valproic Acid Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-11(8-5-2,9-6-3)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CCCC(CCC)(CCC)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dipropilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 186.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.162 g/mol