Learn More
2,2-dipropilpentanonitrilo, Mikromol™
Código de producto. 30052457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052457 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052457 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-dipropilpentanonitrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dipropylpentanenitrile
CAS 5340-48-7
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dipropylpentanenitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H21 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2-Dipropylpentanenitrile, Valproic Acid Imp. J (EP), Valproic Acid Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C11H21N/c1-4-7-11(10-12,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMILES CCCC(CCC)(CCC)C#N
Nombre IUPAC 2,2-dipropilpentanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 167.29
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.1674 g/mol