Learn More
2,2-dipropilpentanamida, Mikromol™
Código de producto. 30051126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051126 25 mg 25 miligramos
30049489 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051126 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0751.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-dipropilpentanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dipropylpentanamide
CAS 52061-73-1
Nombres de analitos o componentes 2,2-Dipropylpentanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H23 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2,2-Dipropylpentanamide, Valproic Acid Imp. G (EP), Valproic Acid Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C11H23NO/c1-4-7-11(8-5-2,9-6-3)10(12)13/h4-9H2,1-3H3,(H2,12,13)
SMILES CCCC(CCC)(CCC)C(=O)N
Nombre IUPAC 2,2-dipropilpentanamida
Peso molecular (g/mol) 185.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.178 g/mol