Learn More
2,2'-dipicolilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dipicolylamine |
| CAS | 1539-42-0 |
| Fórmula molecular | C12H13N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3/c1-3-7-14-11(5-1)9-13-10-12-6-2-4-8-15-12/h1-8,13H,9-10H2 |
| SMILES | C(NCc1ccccn1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-2-il-N-(piridin-2-ilmetil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1109 |