Learn More
Ácido 2,2-difenilhidantoico, TRC
Código de producto. 30379804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379804 50 mg
30376288 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49166050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6802-95-5
Fórmula molecular C15 H14 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo (Carbamoylamino)-(diphenyl)acetic Acid, Phenytoin Imp. E (EP), Phenytoin Sodium Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-(carbamoilamino)-2,2-ácido difenilacético
SMILES NC(=O)NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1004
Porcentaje de pureza >95%