Learn More
2,2-difenilglicina, TRC
Código de producto. 30376226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376226 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30376226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49162025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine)
CAS 3060-50-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H13 N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-amino-α-phenyl-, Glycine, 2,2-diphenyl- (6CI,7CI,8CI), α-Amino-α-phenylbenzeneacetic acid, 2,2-Diphenylglycine, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid, Amino(diphenyl)acetic acid, NSC 33392, α,α-Diphenylglycine, α-Aminodiphenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17)
SMILES NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2,2-difenilacético
Peso molecular (g/mol) 227.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0946
Porcentaje de pureza >95