Learn More
2,2-difenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445267 100 g 100 g
11425267 5 g 5 g
11435267 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22650.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3060-50-2 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
2,2-Diphenylglycine is used as a synthesis reagent for amination reactions. It acts as an intermediate in pharmaceutical and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2-difenilglicina se utiliza como un reactivo de síntesis para las reacciones de aminación. Actúa como intermediario en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Es poco soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3060-50-2
Fórmula molecular C14H13NO2
Peso molecular (g/mol) 227.26
Número MDL MFCD00008048
Clave InChI YBONNYNNFBAKLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-diphenylglycine, alpha,alpha-diphenylglycine, alpha-aminodiphenylacetic acid, glycine, 2,2-diphenyl, alpha-amino-alpha-phenylbenzeneacetic acid, .alpha.-aminodiphenylacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenylglycine, benzeneacetic acid, .alpha.-amino-.alpha.-phenyl, aminodiphenylacetic acid, phenytoin impurity c
PubChem CID 18289
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-2,2-difenilacético
SMILES NC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenylglycine
Punto de fusión ∼246°C (decomposition)
Información de solubilidad It is sparingly soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 98%