Learn More
2,2-difenilglicina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,2-Diphenylglycine is used as a synthesis reagent for amination reactions. It acts as an intermediate in pharmaceutical and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,2-difenilglicina se utiliza como un reactivo de síntesis para las reacciones de aminación. Actúa como intermediario en la síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Es poco soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diphenylglycine |
| Punto de fusión | ∼246°C (decomposition) |
| Información de solubilidad | It is sparingly soluble in water. |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.26 |
| Porcentaje de pureza | 98% |