Learn More
Ácido 2,2-difenilciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 7150-12-1 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 120410, NSC 74083 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O2/c17-15(18)14-11-16(14,12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-difenilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0994 |