Learn More
Éster etílico del ácido 2,2-difenilciclopropanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 37555-46-7 |
| Fórmula molecular | C18 H18 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropanecarboxylate, Ethyl 2,2-Diphenylcyclopropylcarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O2/c1-2-20-17(19)16-13-18(16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12,16H,2,13H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2,2-difenilciclopropano-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 266.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1307 |