Learn More
2,2-difenilciclopropanocarbonitrilo, TRC
Código de producto. 30369630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369630 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30369630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD487510100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile
CAS 30932-41-3
Fórmula molecular C31H24N2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-Cyano-2,2-diphenylcyclopropane, 2,2-Diphenylcyclopropanecarbonitrile, 2,2-Diphenylcyclopropyl cyanide, NSC 120433
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13N.C15H11N/c17-12-15-11-16(15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2;1-11H
SMILES N#C/C=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2.N#CC3C(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C3
Nombre IUPAC 2,2-difenilciclopropano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 424.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.19