Learn More
2,2-difenil-4-(piperidin-1-il)butanonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butanenitrile |
| CAS | 5424-08-8 |
| Fórmula molecular | C21H24N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | alpha,alpha-Diphenyl-1-Piperidinebutanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N2/c22-18-21(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)14-17-23-15-8-3-9-16-23/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-17H2 |
| SMILES | N#CC(CCN1CCCCC1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Peso molecular (g/mol) | 304.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1939 |