Learn More
2,2-difenil 2-(1-Boc-3-pirrolidinil)acetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Diphenyl-2-(1-Boc-3-pyrrolidinyl)acetonitrile |
| CAS | 1159977-31-7 |
| Fórmula molecular | C23 H26 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Darifenacin Cyano Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26N2O2/c1-22(2,3)27-21(26)25-15-14-20(16-25)23(17-24,18-10-6-4-7-11-18)19-12-8-5-9-13-19/h4-13,20H,14-16H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-[ciano(difenil)metil]pirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1994 |