Learn More
2,2-Difenil-1-picrylhydrazyl, TRC
Código de producto. 30012433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012433 500 mg 500 miligramos
30005423 1 g 1 g
30009254 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD492045500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1898-66-4
Fórmula molecular C18 H12 N5 O6
Peso molecular (g/mol) 394.32
Sinónimo 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH Radical)
Nombre IUPAC N-fenil-N-[(2,4,6-trinitrofenilo)-λ^{2}-azanyl]anilina
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.0788