Learn More
2,2'-dinitrodifenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dinitrodiphenylamine |
| CAS | 18264-71-6 |
| Fórmula molecular | C12H9N3O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bis(2-nitrophenyl)amine, 2,2'-Dinitrodiphenylamine, 2-Nitro-N-(2-nitrophenyl)aniline, 2,2'-Dinitrophenylamine, Diphenylamine, 2,2'-dinitro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O4/c16-14(17)11-7-3-1-5-9(11)13-10-6-2-4-8-12(10)15(18)19/h1-8,13H |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-N-(2-nitrofenil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.059 |