Learn More
2,2'-Dinitrodibenzilo, TRC
Código de producto. 30134406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134406 1 g 1 g
30134315 25 g 25 g
30010818 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4798151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16968-19-7
Fórmula molecular C14H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 272.26
Sinónimo 1,1'-(1,2-Ethanediyl)bis[2-nitrobenzene], 2,2'-Dinitrobibenzyl, 1,2-Bis(o-nitrophenyl)ethane, 1,2-Di(o-nitrophenyl)ethane, Bis(o-nitrobenzyl), NSC 85868, o,o'-Dinitrodibenzyl
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1CCc2ccccc2[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dinitrodibenzyl
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2O4/c17-15(18)13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16(19)20/h1-8H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0797