Learn More
2,2'-Dinitro-4,4'-azoxitolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dinitro-4,4'-azoxytoluene |
| CAS | 5679-89-0 |
| Fórmula molecular | C14H12N4O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Bis(4-methyl-3-nitrophenyl)-diazene 1-Oxide, 3,3'-Dinitro- p,p'-azoxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4O5/c1-9-3-5-11(7-13(9)17(20)21)15-16(19)12-6-4-10(2)14(8-12)18(22)23/h3-8H,1-2H3/b16-15- |
| SMILES | O=[N](C1=CC([N](=O)=O)=C(C)C=C1)=NC2=CC([N](=O)=O)=C(C)C=C2 |
| Nombre IUPAC | (Z)-1,2-bis(4-metil-3-nitrofenil)diazeno 1-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 316.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.08 |