Learn More
2,2'-Éter Dinaftilico, TRC
Código de producto. 30388629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388629 2.5 g
30375461 1 g
30376595 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4739202.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-80-9
Fórmula molecular C20H14O
Peso molecular (g/mol) 270.32
Sinónimo 2,2'-Oxybis-naphthalene, 2,2'-Oxybis[naphthalene], Di(2-Naphthyl) Ether, Di-beta-Naphthyl Ether
SMILES O(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dinaphthyl Ether
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.1045