Learn More
2,2'-Éter Dinaftilico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Dinaphthyl Ether |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H14O/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1045 |