Learn More
Éter 2,2'-dinaftilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337745 5 g 5 g
11347745 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02565.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 613-80-9 | C20H14O | 270.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-80-9
Fórmula molecular C20H14O
Peso molecular (g/mol) 270.33
Número MDL MFCD00015447
Clave InChI DZRLNYVDCIYXPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69183
Nombre IUPAC 2-naftaleno-2-iloxinaftaleno
SMILES O(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dinaphthyl ether
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2054097
Sinónimo 2,2'-dinaphthyl ether, di-2-naphthyl ether, 2,2'-oxydinaphthalene, naphthalene, 2,2'-oxybis, bis 2-naphthyl ether, 2-naphthyl ether, di-2-naphthylether, 2,2'-dinaphthylether, naphthalene,2,2'-oxybis
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza ≥98%