Learn More
2,2-Dimorfolinodietileter, TRC
Código de producto. 30385366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385366 250 mg
30384274 500 mg
30377955 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480378250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6425-39-4
Fórmula molecular C12H24N2O3
Peso molecular (g/mol) 244.33
Sinónimo Morpholine, 4,4'-(oxydi-2,1-ethanediyl)bis- (9CI, ACI), 4,4'-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bis[morpholine] (ACI), Morpholine, 4,4'-(oxydiethylene)di- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2'-Dimorpholinodiethyl ether, 2,2'-Dimorpholinyldiethyl ether, 4,4'-(Oxydi-2,1-ethanediyl)bismorpholine, 4,4'-(Oxydiethylene)bis[morpholine], 4,4'-(Oxydiethylene)dimorpholine, B 802012, Bis(2-morpholinoethyl) ether, Bis(morpholinoethyl) ether, Bis[2-(4-morpholino)ethyl] ether, Dabco DMDEE, Di(2-morpholinoethyl) ether, Dimorpholinodiethyl ether, DMDEE, JD-DMDEE, Jeffcat DMDEE, Lupragen N 106, Maycat DMDEE, N 106, NSC 28749, PC CAT DMDEE, Texacat DMDEE, U-CAT 660M, β,β'-Dimorpholinodiethyl ether
Nombre IUPAC 4-[2-(2-morfolina 4-iletanol)etil]morfolina
SMILES C(CN1CCOCC1)OCCN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimorpholinodiethylether
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.1787