Learn More
2,2-dimetiltiopropionamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylthiopropionamide |
| CAS | 630-22-8 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dabrafenib related, GW 441956X |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NS/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=S)N |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 117.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.0612 |