Learn More
Anhídrido 2,2-dimetilsuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561341 1 g Frasco de vidrio 1 g
10187753 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308760010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17347-61-4
Fórmula molecular C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 128.13
Número MDL MFCD00022608
Clave InChI ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
PubChem CID 87067
Nombre IUPAC 3,3-dimetiloxolano-2,5-diona
SMILES CC1(C)CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Punto de fusión 26°C to 30°C
% mín. CAS 97.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido de fusión baja
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.13
Porcentaje de pureza 98%