Learn More
Ácido 2,2-dimetilsuccínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465837 25 g 25 g
11445837 1 g 1 g
11455837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24394.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-43-3
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00004196
Clave InChI GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
PubChem CID 11701
ChEBI CHEBI:86537
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilbutanodioico
SMILES CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylsuccinic acid
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1764476
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%