Learn More
Ácido 2,2-dimetilsuccínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445837 1 g 1 g
11455837 5 g 5 g
11465837 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 597-43-3
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00004196
Clave InChI GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
PubChem CID 11701
ChEBI CHEBI:86537
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilbutanodioico
SMILES CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylsuccinic acid
Punto de fusión 139°C to 142°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1764476
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%