Learn More
Éster de ácido 2,2-dimetilpropanoico 1,1'-[[1-etil-2-(4-hidroxifenil)-1,2-etenodiil]di-4,1-fenileno], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-((1-Ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1,2-ethenediyl)di-4,1-phenylene) Ester |
| CAS | 1133415-48-1 |
| Fórmula molecular | C32H36O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H36O5/c1-8-27(21-11-17-25(18-12-21)36-29(34)31(2,3)4)28(22-9-15-24(33)16-10-22)23-13-19-26(20-14-23)37-30(35)32(5,6)7/h9-20,33H,8H2,1-7H3 |
| SMILES | O=C(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=C(OC(=O)C(C)(C)C)C=C3)CC)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoato de [4-[1-[[4-(2,2-dimetilpropanoiloxi)fenil]-(4-hidroxifenil)metilen]propil]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 500.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.2563 |