Learn More
2,2-dimetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 84477-72-5 |
| Fórmula molecular | C6H14N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-6(2)5-7-3-4-8-6/h7-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CNCCN1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpiperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |