Learn More
2,2-dimetilpentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylpentane |
| CAS | 590-35-2 |
| Fórmula molecular | C7 H16 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylpentane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpentano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.1252 |