Learn More
Ácido 2,2-Dimetiloctanoico, TRC
Código de producto. 30371147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371147 5 g
30377948 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4761855G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29662-90-6
Fórmula molecular C10H20O2
Peso molecular (g/mol) 172.26
Sinónimo 2,2-Dimethyloctanoic Acid, α,α-Dimethyloctanoic Acid, 2,2-Dimethyl-Octanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dimetiloctanoico
SMILES O=C(O)C(C)(C)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethyloctanoic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-10(2,3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1463