Learn More
Ácido 2,2-dimetilhexanoico, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11313646 250 mg 250 miligramos
11303646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11313646 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L14664.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 813-72-9
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.21
Número MDL MFCD00965097
Clave InChI YTTWDTVYXAEAJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-dimethyl-hexanoic acid, hexanoic acid,2,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexanoicacid, dimethylhexanoic acid, dimethyl-hexanoic acid, acmc-209plb, 2,2-dimethyl hexanoic acid, #, hexanoic acid, 2,2-dimethyl, yttwdtvyxaeaja-uhfffaoysa
PubChem CID 163217
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilhexanoico
SMILES CCCCC(C)(C)C(O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,2-Dimethylhexanoic acid
Punto de ebullición 216°C to 220°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Beilstein 1749961
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 94%