Learn More
2,2-dimetilhexanal, TRC
Código de producto. 30351925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351925 1 g 1 g
30360994 500 mg 500 miligramos
30349061 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2067161G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 996-12-3
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Nombre IUPAC 2,2-dimetilhexanal
SMILES CCCCC(C)(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-dimethylhexanal
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(2,3)7-9/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201